Learn More
RAD18 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30147576
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30147576 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30147576 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP298850CL1
Rabbit Polyclonal Antibody
RAD18 Polyclonal antibody specifically detects RAD18 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RAD18
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen EC 6.3.2.-, hHR18, hRAD18, postreplication repair protein hRAD18p, Postreplication repair protein RAD18, RAD18 homolog (S. cerevisiae), RAD18, S. cerevisiae, homolog, RING finger protein 73, RNF73E3 ubiquitin-protein ligase RAD18
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human RAD18.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers, Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56852
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG