missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rad1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30147957
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30147957 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30147957

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP297717CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Rad1 Polyclonal antibody specifically detects Rad1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Rad1
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen cell cycle checkpoint protein Hrad1, checkpoint control protein HRAD1, DNA repair exonuclease rad1 homolog, DNA repair exonuclease REC1, EC 3.1.11.2, exonuclease homolog RAD1, HRAD1, RAD1 (S. pombe) homolog, RAD1 homolog (S. pombe), Rad1-like DNA damage checkpoint protein, REC1cell cycle checkpoint protein RAD1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Rad1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, DNA Repair, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5810
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.