Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para el congelador de velocidad controlada CryoMed™
Código de producto. 11726499 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
10 bidones (para la sangre del cordón, modelo 4000610)
161 ampollas de 1,2 ml/2 ml
161 ampollas de 4 ml/5 ml
40 tubos capilares de 0,25/0,5 ml
48 paquetes de piel (2 niveles)
76 ampollas de 1,2 ml/2 ml
76 ampollas de 4 ml/5 ml
77 varillas
Ajustable, 10 puestos
Cinco gradillas criogénicas de 1,2 ml/2 ml (grandes)
Cinco gradillas criogénicas de 1,2 ml/2 ml (pequeñas)
Tres gradillas criogénicas de 4 ml/5 ml (grandes)
Tres gradillas criogénicas de 4 ml/5 ml (pequeñas)
Varillas 162, de 5 a 6 ampollas/varilla
Tipo:
Gradilla de recipientes
Gradilla de tubos capilares
Gradilla para piel
Gradilla para viales (grande)
Gradilla para viales (pequeña)
Rack de varillas para congelación
Soporte para gradilla de viales
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Admite Tipo unitSize
11726499 Varillas 162, de 5 a 6 ampollas/varilla Rack de varillas para congelación cada uno
15425204 Ajustable, 10 puestos Gradilla de recipientes cada uno
11736629 40 tubos capilares de 0,25/0,5 ml Gradilla de tubos capilares cada uno
10265034 48 paquetes de piel (2 niveles) Gradilla para piel cada uno
12770348 10 bidones (para la sangre del cordón, modelo 4000610) Gradilla de recipientes cada uno
11796489 77 varillas Rack de varillas para congelación cada uno
10633575 76 ampollas de 1,2 ml/2 ml Gradilla para viales (pequeña) cada uno
10040524 Cinco gradillas criogénicas de 1,2 ml/2 ml (pequeñas) Soporte para gradilla de viales cada uno
10365954 161 ampollas de 1,2 ml/2 ml Gradilla para viales (grande) 1 PCS
10244604 Cinco gradillas criogénicas de 1,2 ml/2 ml (grandes) Soporte para gradilla de viales cada uno
11794898 76 ampollas de 4 ml/5 ml Gradilla para viales (pequeña) cada uno
11704908 Tres gradillas criogénicas de 4 ml/5 ml (pequeñas) Soporte para gradilla de viales cada uno
11714908 161 ampollas de 4 ml/5 ml Gradilla para viales (grande) cada uno
11724908 Tres gradillas criogénicas de 4 ml/5 ml (grandes) Soporte para gradilla de viales cada uno
14 options
Código de producto. 11726499
Marca: Thermo Scientific™ 4000303
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mayor flexibilidad para sus aplicaciones de congelación a velocidad controlada con los racks Thermo Scientific™ para el congelador de velocidad controlada CryoMed™.
Mayor flexibilidad para sus aplicaciones de congelación a velocidad controlada con los racks Thermo Scientific™ para el congelador de velocidad controlada CryoMed™. Incluye un surtido de varillas, cartuchos, capilares y gradillas para viales.
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Descripción Varillas 162, de 5 a 6 ampollas/varilla
Para utilizar con (equipo) CryoMed 7452, 7453, 7473, 7454, 7455, 7474, 7458
Admite Varillas 162, de 5 a 6 ampollas/varilla
Tipo Rack de varillas para congelación