Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para el congelador de velocidad controlada CryoMed™
Código de producto. 11704908 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Admite:
10 bidones (para la sangre del cordón, modelo 4000610)
161 ampollas de 1,2 ml/2 ml
161 ampollas de 4 ml/5 ml
40 tubos capilares de 0,25/0,5 ml
48 paquetes de piel (2 niveles)
76 ampollas de 1,2 ml/2 ml
76 ampollas de 4 ml/5 ml
77 varillas
Ajustable, 10 puestos
Cinco gradillas criogénicas de 1,2 ml/2 ml (grandes)
Cinco gradillas criogénicas de 1,2 ml/2 ml (pequeñas)
Tres gradillas criogénicas de 4 ml/5 ml (grandes)
Tres gradillas criogénicas de 4 ml/5 ml (pequeñas)
Varillas 162, de 5 a 6 ampollas/varilla
Tipo:
Gradilla de recipientes
Gradilla de tubos capilares
Gradilla para piel
Gradilla para viales (grande)
Gradilla para viales (pequeña)
Rack de varillas para congelación
Soporte para gradilla de viales
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11704908
Marca: Thermo Scientific™ 4000706
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mayor flexibilidad para sus aplicaciones de congelación a velocidad controlada con los racks Thermo Scientific™ para el congelador de velocidad controlada CryoMed™.
Mayor flexibilidad para sus aplicaciones de congelación a velocidad controlada con los racks Thermo Scientific™ para el congelador de velocidad controlada CryoMed™. Incluye un surtido de varillas, cartuchos, capilares y gradillas para viales.
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Plata
Descripción Tres gradillas criogénicas de 4 ml/5 ml (pequeñas)
Para utilizar con (equipo) Todos los congeladores de temperatura programada CryoMed
Admite Tres gradillas criogénicas de 4 ml/5 ml (pequeñas)
Tipo Soporte para gradilla de viales