Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para el congelador de velocidad controlada CryoMed™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Mayor flexibilidad para sus aplicaciones de congelación a velocidad controlada con los racks Thermo Scientific™ para el congelador de velocidad controlada CryoMed™. Incluye un surtido de varillas, cartuchos, capilares y gradillas para viales.
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Plata |
| Descripción | 48 paquetes de piel (2 niveles) |
| Para utilizar con (equipo) | Todos los congeladores de temperatura programada CryoMed |
| Admite | 48 paquetes de piel (2 niveles) |
| Tipo | Gradilla para piel |