Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para tubos de almacenamiento 2D Matrix™, 1.4 ml, gradilla a presión vacía
Cree matrices personalizadas con estas gradillas de almacenamiento de tubos de formato ANSI con tapa. Compatible con sistemas automatizados, la gradilla incluye una tapa con cierre para asegurar las muestras.
Marca: Thermo Scientific™ 4897
64.83 EUR hasta el 2025-09-30
Use el código promocional "24291" para aplicar la oferta.
Descripción
Cree matrices personalizadas con estas gradillas de formato ANSI vacías para tubos de almacenamiento con código de barras 2D Thermo Scientific™ Matrix™. Las gradillas están disponibles en un formato de microplaca apilable de diseño especial y patentado que posee tapas de cierre para asegurar las muestras.
Diseño de gradilla de almacenamiento superior
- A diferencia de los bloques o tubos de almacenamiento tradicionales, los tubos de almacenamiento con códigos de barras 2D en formato de 96 Matrix están disponibles en una superficie de microplacas con un diseño especial, apilable y patentada
Gradillas con cierre para ahorrar un valioso espacio
- El diseño de gradillas con cierre de seguridad permite el acceso manual de las pipetas multicanal a los tubos 2D y elimina el riesgo de contaminación con un diseño de tapa que no entra en contacto con la mesa
- La tapadera de la gradilla con cierre de seguridad se puede abrir robóticamente para acceder a los tubos 2D mediante sistemas de manipulación de líquidos y aplicaciones de alto rendimiento
Gradilla a presión: para usuarios de gradillas de policarbonato tradicionales, los tubos Matrix también están disponibles en gradillas a presión. Esta gradilla tiene un diseño de fondo abierto que permite la lectura de tubos alfanuméricos o TrakMates, y se ha diseñado para garantizar la seguridad de las muestras durante el almacenamiento y envío a bajas temperaturas.
Especificaciones
Blanco | |
1 ml | |
Tubos con cierre de rosca de 1,0 ml | |
5/caja |
Rack con cierre vacío | |
Plástico | |
Tubos Matrix 2D | |
0,0338 fl oz |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24157Expires: 2025-08-31
Days
35Hours
17Minutes
43Seconds
27
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.