Learn More
- Home
- Products
- Gradillas
- Gradillas de almacenamiento para congeladores
- Thermo Scientific™ Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Thermo Scientific™ Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Código de producto. 12622725 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Admite | Posiciones | Tipo de producto | Para utilizar con (equipo) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12622725 | por caja | 9 cajas/gradilla | Gradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizante | Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) | cada uno |
| 12662725 | Placas (56/gradilla) | 56/rack | Rack de acceso lateral (microplaca) | Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) | cada uno |
| 12672725 | Placas (84/gradilla) | 84/rack | Rack de acceso lateral (microplaca) | Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) | cada uno |
| 10784964 | Placas (36/gradilla) | 36/rack | Rack de acceso lateral (microplaca) | Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) | cada uno |
| 12938284 | Artículos de congelador generales | - | Gradillas de especialidades - Contenedor con 8 compartimentos | Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) | cada uno |
| 10225893 | Varía | - | Rack para congelador | Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) | cada uno |
| 12054128 | por caja | 15 cajas/gradilla | Rack de acceso lateral (ajustable) | Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) | cada uno |
| 10133933 | Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12/gradilla) | 12 cajas/gradilla | Rack de acceso lateral (ajustable) | Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) | cada uno |
| 10153693 | por caja | 20 cajas/gradilla | Rack de acceso lateral (ajustable) | Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) | cada uno |
| 10022573 | por caja | 22 cajas/gradilla | Rack de acceso lateral (ajustable) | Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) | cada uno |
| 11934257 | por caja | - | Gradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizante | Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) | 1 PCS |
| 10072043 | por caja | - | Gradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizante | Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) | cada uno |
| 10082043 | Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12/gradilla) | 12 cajas/gradilla | Gradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizante | Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) | cada uno |
| 11349321 | por caja | 20 cajas/gradilla | Rack de cajones deslizantes | Cajas de 2 pulg. | cada uno |
| 11329291 | por caja | 20 cajas/gradilla | Rack de acceso lateral | Cajas de 5,08 cm (2 pulg) | cada uno |
| 11339291 | por caja | 15 cajas/gradilla | Rack de acceso lateral (ajustable) | Cajas de 5,08 cm (3 pulg) | cada uno |
| 15824314 | Microplacas | 77 placas/gradilla | Rack de acceso lateral | microplacas estándar | cada uno |
| 11379311 | Microplacas | 98 microplacas con tapas, 119 microplacas sin tapas, y 35 pocillos profundos | Rack de acceso lateral (microplaca/varilla de fijación) | microplacas estándar o de pocillos profundos | cada uno |
| 11339321 | por caja | 15 cajas/gradilla | Rack de cajones deslizantes | Cajas de 5,08 cm (3 pulg) | cada uno |
Código de producto. 12622725
Marca: Thermo Scientific™ 920095
Descripción
Maximice el espacio de almacenamiento del ultracongelador con estas gradillas Thermo Scientific™ para congeladores Forma™ series 900, 7000 y de la serie TSE/TSD. Se incluyen gradillas de cajón deslizante, gradillas con cajas de acceso lateral ajustables y gradillas de microplacas en formatos estándar o de pocillos profundos.
- Gradillas de cajones deslizantes
- Gradillas de caja de acceso lateral ajustable
- Gradillas para microplacas en formato estándar o de pocillos profundos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Plata |
| Admite | por caja |
| Material | Stainless Steel |
| Posiciones | 9 cajas/gradilla |
| Forma | Cuadrada |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) |
| Anchura (imperial) | 5,5 in |
| Altura (imperial) | 11,9 in |
| Fondo (imperial) | 16,6 in |
| Fondo (métrico) | 30,2 cm |
| Tipo de producto | Gradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizante |
| Estantes | 3 niveles |
| Altura (métrico) | 42,2 cm |
| Anchura (métrico) | 14 cm |
| Mostrar más Mostrar menos |