Learn More
- Home
- Products
- Agitadores
- Accesorios para agitadores
- Thermo Scientific™ Gradillas y accesorios para agitadores resistentes al CO2
Thermo Scientific™ Gradillas y accesorios para agitadores resistentes al CO2
Código de producto. 30280799 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Adaptador de alimentación general
Alfombrilla adhesiva
Cuadro de control
Enchufe británico
Enchufe europeo
Gradilla ajustable para tubos cónicos de 15 mL
Gradilla ajustable para tubos cónicos de 50 mL
Gradilla de tubos
Gradilla de tubos fija
Gradilla fija para tubos cónicos
Gradillas de tubos ajustables
Plataforma Universal
Plataforma con resorte
Plataforma de agitadores
Plataforma de caucho
Rack de rejilla
Soporte para microplacas
Dimensiones (L x An):
140 x 140 mm
158 x 95 mm
21 x 30 mm
24 x 30 mm
240 x 350 mm
27 x 22 mm
350 x 240 mm
360 x 300 mm
40 x 14 mm
40 x 16 mm
40 x 16 mm
40 x 18 mm
428 x 295 mm
45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)
450 x 400 mm
720 x 440 mm
900 x 540 mm
N/D
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 unidad
cada uno
| Código de producto. | Tipo de producto | Dimensiones (L x An) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 30280799 | Gradilla ajustable para tubos cónicos de 50 mL | N/D | 1 unidad |
| 15391115 | Gradilla de tubos | 40 x 14 mm | cada uno |
| 17594865 | Plataforma de agitadores | 45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in) | cada uno |
| 30280797 | Gradilla de tubos fija | 27 x 22 mm | 1 unidad |
| 15301125 | Gradilla de tubos | 40 x 16 mm | cada uno |
| 30280795 | Gradillas de tubos ajustables | 40 x 16 mm | 1 unidad |
| 15311125 | Gradilla de tubos | 40 x 14 mm | cada uno |
| 30280800 | Gradillas de tubos ajustables | 40 x 18 mm | 1 unidad |
| 15321125 | Gradilla de tubos | 40 x 16 mm | cada uno |
| 30280791 | Gradillas de tubos ajustables | 27 x 22 mm | 1 unidad |
| 15331125 | Plataforma Universal | 360 x 300 mm | cada uno |
| 30280794 | Gradilla ajustable para tubos cónicos de 50 mL | 21 x 30 mm | 1 unidad |
| 15341125 | Plataforma de caucho | N/D | 1 PCS |
| 30280805 | Gradilla ajustable para tubos cónicos de 50 mL | 24 x 30 mm | 1 unidad |
| 15351125 | Soporte para microplacas | N/D | cada uno |
| 30280798 | Plataforma con resorte | 900 x 540 mm | 1 unidad |
| 15361125 | Rack de rejilla | 240 x 350 mm | cada uno |
| 30280790 | Plataforma con resorte | 720 x 440 mm | 1 unidad |
| 15371125 | Alfombrilla adhesiva | 140 x 140 mm | cada uno |
| 30280793 | Plataforma con resorte | 350 x 240 mm | 1 unidad |
| 15381125 | Cuadro de control | 158 x 95 mm | cada uno |
| 30280801 | Plataforma con resorte | 450 x 400 mm | 1 unidad |
| 15391125 | Adaptador de alimentación general | N/D | cada uno |
| 30280788 | Plataforma con resorte | 428 x 295 mm | 1 unidad |
| 30280789 | Gradilla fija para tubos cónicos | N/D | 1 unidad |
| 15301135 | Enchufe europeo | N/D | cada uno |
| 30280802 | Gradilla ajustable para tubos cónicos de 15 mL | N/D | 1 unidad |
| 15311135 | Enchufe británico | N/D | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30280799
Marca: Thermo Scientific™ 88881148
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Combine accesorios de distinto tamaño en una sola plataforma con los accesorios flexibles para el agitador resistente al CO2 Thermo Scientific™.
- Compatible with Thermo Scientific™ CO2Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
- Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Gradilla ajustable para tubos cónicos de 50 mL |
| Material | Stainless Steel |
| Dimensiones (L x An) | N/D |
| Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers |