missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- En la gradilla cómoda, las cajas de crioconservación se colocan en cajones
- Aumenta la flexibilidad y reduce el peso de funcionamiento en comparación con otros tipos de gradilla
- Mida la altura interior y la profundidad del congelador para elegir la gradilla adecuada
- Se pueden utilizar con todos los modelos de congeladores
- Fabricadas en acero inoxidable
- Incluyen cajas de cartón blancas estándar con divisores de celdas de 9 x 9
Specifications
Specifications
| Altura (métrico) | 75 mm (caja) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 562 x 140 x 410 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
| Admite | Cajas (20) |
| matriz, red, conjunto | 5 x 4 |
| Material | Acero inoxidable |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?