Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Upright Freezers, 16 mm Shelf Height
Tienda TENAK ProductosDescripción
- Para uso en congeladores verticales
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
| Admite | Microplacas (54) |
| Conjunto de tubos | 9 x 6 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 540 x 135 x 153 mm |
| Altura (métrico) | 16 mm |