missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Upright Freezers, 25 mm Shelf Height

Código de producto. 15280974 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Microplacas (72)
Placas de microtitulación (24)
Placas de microtitulación (30)
Placas de microtitulación (32)
Placas de microtitulación (36)
Placas de microtitulación (40)
Placas de microtitulación (42)
Placas de microtitulación (44)
Placas de microtitulación (48)
Placas de microtitulación (50)
Placas de microtitulación (56)
Placas de microtitulación (60)
Placas de microtitulación (70)
Placas de microtitulación (72)
Placas de microtitulación (84)
matriz, red, conjunto:
10 x 4
10 x 5
10 x 6
10 x 7
11 x 4
12 x 5
12 x 6
12 x 7
15 x 5
6 x 4
6 x 5
6 x 6
6 x 7
8 x 4
8 x 5
8 x 6
8 x 7
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Code produit. Admite matriz, red, conjunto unitSize
15280974 Placas de microtitulación (42) 6 x 7 cada uno
15200944 Microplacas (72) 15 x 5 cada uno
15200984 Placas de microtitulación (70) 10 x 7 cada uno
15210964 Placas de microtitulación (72) 12 x 6 cada uno
15210984 Placas de microtitulación (84) 12 x 7 cada uno
15240934 Placas de microtitulación (30) 6 x 5 cada uno
15250934 Placas de microtitulación (50) 10 x 5 cada uno
15260914 Placas de microtitulación (24) 6 x 4 cada uno
15260934 Placas de microtitulación (40) 8 x 5 cada uno
15270914 Placas de microtitulación (32) 8 x 4 cada uno
15270934 Placas de microtitulación (60) 12 x 5 cada uno
15270954 Placas de microtitulación (36) 6 x 6 cada uno
15280914 Placas de microtitulación (40) 10 x 4 cada uno
15280954 Placas de microtitulación (48) 8 x 6 cada uno
15290914 Placas de microtitulación (44) 11 x 4 cada uno
15290954 Placas de microtitulación (60) 10 x 6 cada uno
15290974 Placas de microtitulación (56) 8 x 7 cada uno
17 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15280974

missing translation for 'mfr': Tenak™ TE27580

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Stainlesss Steel Standard Rack for use in upright freezers is designed to hold microtiterplates.

  • Para uso en congeladores verticales
  • Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
  • Fabricadas en acero inoxidable

Spécification

Altura (métrico) 25 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 630 x 135 x 159 mm
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
Admite Placas de microtitulación (42)
matriz, red, conjunto 6 x 7
Material Acero inoxidable
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.