Descripción
- Mida la altura interior y la profundidad del congelador para elegir la gradilla adecuada
- Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
- Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Cajas (6) |
| Material | Acero inoxidable |
| Posiciones | 6 |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 422 x 139 x 210 mm |
| Altura (métrico) | 100 mm (caja) |
| matriz, red, conjunto | 2 x 3 |