Learn More
Wesbart™ Rack for Cryoboxes
Código de producto. p-7224964
Change view
Click to view available options
Admite:
Cajas (2 in)
Cajas (3 in)
Cajas (4 in)
Posiciones:
2 x 10
2 x 8
3 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 7
4 x 8
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
290 x 145 x 295 mm
560 x 140 x 235 mm
560 x 140 x 290 mm
560 x 140 x 339 mm
560 x 140 x 415 mm
560 x 140 x 450 mm
560 x 142 x 235 mm
685 x 140 x 287 mm
N.º de gradillas:
2
3
5
6
7
8
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Posiciones Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) N.º de gradillas unitSize
16464839 Cajas (2 in) 4 x 5 290 x 145 x 295 mm 5 cada uno
16606752 Cajas (2 in) 4 x 5 560 x 140 x 290 mm 5 cada uno
15350255 Cajas (2 in) 4 x 6 560 x 140 x 339 mm 6 cada uno
16454839 Cajas (2 in) 4 x 7 560 x 140 x 415 mm 7 cada uno
17149708 Cajas (2 in) 4 x 8 560 x 140 x 450 mm 8 cada uno
16699343 Cajas (3 in) 3 x 4 560 x 140 x 235 mm 3 cada uno
16665294 Cajas (4 in) 2 x 8 560 x 142 x 235 mm 2 cada uno
16524120 Cajas (4 in) 2 x 10 685 x 140 x 287 mm 2 cada uno
8 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 16464839
Brand: Wesbart™ AH274/5T
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Wesbart Front Access Horizontal Racks are used to store cryoboxes.
  • Horizontal rack
  • Front loading
  • Sold complete with trays.
  • Rack suitable to hold cryoboxes
Specifications
Descripción Aluminum Storage Rack
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Admite Cajas (2 in)
Posiciones 4 x 5
Forma Rectangular
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Freezers
N.º de gradillas 5
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 290 x 145 x 295 mm
Fondo (métrico) 290 mm
Tipo de producto Freezer Rack
Altura (métrico) 295 mm