Learn More
Wesbart™ Rack for Cryoboxes
Click to view available options
Admite:
Cajas (2 in)
Cajas (3 in)
Cajas (4 in)
Posiciones:
2 x 10
2 x 8
3 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 7
4 x 8
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
290 x 145 x 295 mm
560 x 140 x 235 mm
560 x 140 x 290 mm
560 x 140 x 339 mm
560 x 140 x 415 mm
560 x 140 x 450 mm
560 x 142 x 235 mm
685 x 140 x 287 mm
N.º de gradillas:
2
3
5
6
7
8
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Horizontal rack
- Front loading
- Sold complete with trays.
- Rack suitable to hold cryoboxes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Freezer Rack |
| Descripción | Aluminum Storage Rack |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Admite | Cajas (2 in) |
| Posiciones | 4 x 8 |
| Forma | Rectangular |
| Apilables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Freezers |
| N.º de gradillas | 8 |
| Mostrar más |