Descripción
congelador, para 18 cajas, 32 mm de altura, acero inoxidable, con varilla de bloqueo, Tenak
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la cabina | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Todos los modelos de congelador |
| Incluye | Varilla de bloqueo para asegurar las criocajas |
| matriz, red, conjunto | 1 x 18 |
| Dimensiones (F x An x Al) exteriores | 140 x 140 x 643 mm |
| Fondo exterior (métrico) | 140 mm |
| Altura exterior (métrico) | 643 mm |
| Anchura exterior (métrico) | 140 mm |
| Admite | Cajas criogénicas (18, 32 mm de altura) |