missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RACGAP1 Polyclonal Antibody
RACGAP1 Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA568992
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
RACGAP1 Polyclonal Antibody for Western Blot
Especificaciones
| RACGAP1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| RACGAP1 | |
| AI227039; AI327394; AKT; Band25; CYK4; GAP; gtl11; GTPase; HsCYK-4; ID; ID-GAP; KIAA1478; Male germ cell RacGap; MGC99656; MgcRacGAP; mKIAA1478; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; protein CYK4 homolg; Protein CYK4 homolog; RAC; Rac GTPase activating protein 1; Rac GTPase-activating protein 1; RAC-ALPHA; Racgap1 | |
| Rabbit | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 315298 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
| 0 | |
| RACGAP1 | |
| synthetic peptide directed towards the C-terminal region of rat RACGAP1. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido