missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RACGAP1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11365973
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11365973 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11365973 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA518005

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is predicted to react with bovine and canine based on sequence homology. This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 32,000.

RAC, a small GTPase in the ras family, regulates the formation of membrane ruffles, lamellipodia and filopodia. It is involved in cytoskeletal actin organization and transformation. The p21 activated kinases (PAKs) are direct targets of active Rac and Cdc42 which can induce the assembly of polarized cytoskeletal structures when expressed in fibroblasts. RAC1 and RAC2 are also essential components of NADPH oxidase, the enzyme responsible for generating free radicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RACGAP1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica RACGAP1
N.º de referencia del gen Q9H0H5
Alias de gen AI227039; AI327394; AKT; Band25; CYK4; GAP; gtl11; GTPase; HsCYK-4; ID; ID-GAP; KIAA1478; Male germ cell RacGap; MGC99656; MgcRacGAP; mKIAA1478; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; protein CYK4 homolg; Protein CYK4 homolog; RAC; Rac GTPase activating protein 1; Rac GTPase-activating protein 1; RAC-ALPHA; Racgap1
Símbolos de los genes RACGAP1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Synthetic peptide sequence (GRQGNFFASPMLK) corresponding to the C-terminus amino acids of RACGAP1 (aa 620-632).
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29127
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.