missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(Rac)-NSC305787, MedChemExpress

Código de producto. p-200102165
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16487546 100 mg 100 miligramos
16480108 5 mg 5 miligramos
16423657 50 mg 50 miligramos
16407648 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16487546

Marca: Medchem Express HY18931

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress NSC305787 is an inhibitor of ezrin with a Kd of 5.85 μM, inhibits the phosphorylation of ezrin caused by PKCι with an IC50 of 8.3 μM, has antitumor activity.

NSC305787 is an inhibitor of ezrin with a Kd of 5.85 μM, inhibits the phosphorylation of ezrin caused by PKCι with an IC50 of 8.3 μM, has antitumor activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (Rac)-NSC305787
Forma física Solid
CAS 785718-37-8
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H30Cl2N2O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 6 mg/mL (13.47 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES OC(C1CCCCN1)C2=CC(C3(C[C@H](C4)C5)C[C@H]5C[C@H]4C3)=NC(C(Cl)=C6)=C2C=C6Cl
Peso molecular (g/mol) 445.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.42
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.