Learn More
rac 1-Oleoyl-2,3-isopropylidieneglycerol-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac 1-Oleoyl-2,3-isopropylidieneglycerol-d5 |
| Fórmula molecular | C24 D5 H39 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (E)-9-Octadecenoic Acid (2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl Ester-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H44O4/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(25)26-20-22-21-27-24(2,3)28-22/h11-12,22H,4-10,13-21H2,1-3H3/b12-11+/i20D2,21D2,22D |
| SMILES | [2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)C1([2H])OC(C)(C)OC1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | [dideuterio-(4,5,5-trideuterio-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl] (E)-octadec-9-enoate |
| Peso molecular (g/mol) | 401.635 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 401.355 |