missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabusertib, MedChemExpress

Código de producto. 16456526
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16456526 100 mg 100 miligramos
16498737 5 mg 5 miligramos
16476138 10 mg 10 miligramos
16452277 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16456526

Marca: Medchem Express HY14720

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Rabusertib (LY2603618) is a potent and selective inhibitor of Chk1 with an IC50 of 7 nM.

Rabusertib (LY2603618) is a potent and selective inhibitor of Chk1 with an IC50 of 7 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Rabusertib
CAS 911222-45-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H22BrN5O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo LY2603618 IC-83
Información de solubilidad DMSO : 31.25 mg/mL (71.63 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES BrC(C=C1NC(NC2=NC=C(N=C2)C)=O)=C(C=C1OC[C@H]3OCCNC3)C
Peso molecular (g/mol) 436.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.3
Porcentaje de pureza 97.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.