Learn More
RABL2A Monoclonal Antibody (OTI1A12), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Origene Technologies TA502021S
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17595761
  • 242.00€ / 30 microlitros
Descripción
RABL2A Monoclonal antibody specifically detects RABL2A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
RABL2A
Monoclonal
0.43 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q9UBK7
Mouse
Affinity chromatography
RUO
11159
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Flow Cytometry, Western Blot
OTI1A12
Unconjugated
RABL2A
1110031N17Rik; AW549303; RAB, member of RAS oncogene family-like 2; RAB, member of RAS oncogene family-like 2A; RAB, member of RAS oncogene family-like 2B; RAB, member RAS oncogene family-like 2; Rabl2; RABL2A; Rabl2b; rab-like protein 2A; rab-like protein 2B; RP11-395L14.2
Full length human recombinant protein of human RABL2A produced in HEK293T cell.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.