Learn More
Rabex5 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 307.65€
Especificaciones
| Antígeno | Rabex5 |
|---|---|
| Dilución | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18631002
|
Novus Biologicals
NBP2-97267-100ul |
100 μg |
326.00€ 307.65€ / 100 microlitros Ahorro 18.35€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18686334
|
Novus Biologicals
NBP2-97267-50ul |
50 μg |
216.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Rabex5 Polyclonal antibody specifically detects Rabex5 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceEspecificaciones
| Rabex5 | |
| Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.0) | |
| 27342 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| FLJ32302, RAB guanine nucleotide exchange factor (GEF) 1, rab5 GDP/GTP exchange factor, Rabaptin-5-associated exchange factor for Rab5, Rabex-5, RABEX5rabex-5, RAP1 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Rabex5 fragment. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |