Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para MMP-9 de conejo
Código de producto. 17195829
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17195829 5 x 96 pruebas cada uno
17115013 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17195829 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor ER13RBX5
El MMP-9 de conejo cuantifica el MMP-9 de conejo en suero, plasma y sobrenadante.
El MMP-9 de conejo cuantifica el MMP-9 de conejo en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el MMP-9 de conejo natural y recombinante.
La MMP9 (metalopeptidasa de la matriz 9, GELB, CLG4B) es una metaloproteinasa de matriz, una familia de endopeptidasas dependientes del zinc y el calcio que degradan las proteínas de la matriz extracelular. La MMP9 se secreta como un zimógeno 92 kDa y la escisión de pro-MMP9 da como resultado la enzima activa con un peso molecular de 82 kDa. La MMP9 tiene un dominio de unión de gelatina que consiste en tres unidades de fibronectina tipo II, un dominio catalítico que contiene el sitio de unión de zinc, un dominio homólogo de colágeno tipo V rico en prolina y un dominio similar a la hemopexina. La MMP9 es producida por monocitos, macrófagos, neutrófilos, queratinocitos, fibroblastos, osteoclastos y células endoteliales, y participa en las respuestas inflamatorias, la remodelación de tejidos, la cicatrización de heridas, el crecimiento de tumores y las metástasis. El MMP9 es suministrada por células derivadas de la médula ósea y contribuye a la carcinogénesis de la piel. Además, la MMP9 degrada los colágenos tipo IV y V. Los estudios en monos rhesus sugieren que la enzima participa en la movilización inducida por la IL-8 de las células progenitoras hematopoyéticas de la médula ósea, y los estudios en murinos sugieren un papel en la remodelación del tejido asociado al tumor. Los estudios han demostrado que la MMP9 elevada se asocia con la progresión de la fibrilación auricular idiopática y el aneurisma aórtico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Metaloproteinasa-9 de matriz de 67 kDa; metaloproteinasa-9 de matriz de 82 kDa; gelatinasa de 92 kDa; colagenasa de tipo IV de 92 kDa; gelatinasa de 92 kD; colagenasa de tipo IV de 92 kD; gelatinasa de tipo IV de 92 kDa; colagenasa de tipo IV de 92 kDa; AW743869; B/MMP9; CLG4B; colagenasa tipo IV; colagenasa tipo IV de 92 kDa; FJ05a08; Gel B; Gelatinasa B; Gelatinasa B; GELB; Macrófago gelatinasa; MANDP2; matriz metalo proteasa; matriz metalopeptidasa 9; matriz metalopeptidasa 9 (gelatinasa B, 92 kDa gelatinasa, 92 kDa colagenasa tipo IV); matriz metaloproteinasa 9; matriz metaloproteinasa 9 (gelatinasa B 92-kDa colagenasa tipo IV); matriz metaloproteinasa 9 (Da), colagenasa tipo B 92 kDa, colagenasa tipo IV, colagenasa Metaloproteinasa de matriz 9 (gelatinasa B, matriz de 92 kDa metaloproteinasa 9 (gelatinasa B, gelatinasa de 92 kDa, colagenasa de 92 kDa tipo IV); metaloproteinasa de matriz 9 (gelatinasa B, colagenasa de 92 kDa tipo IV); metaloproteinasa de matriz9; metaloproteinasa de matriz 9; MMP9; MMP9; MMP-9; proteína mmp9; proteína MMP-9; MMPs; pro-MMP-9; Colagenasa tipo V; wu:fb02g06; wu:fb07b05; wu:fi98c09; wu:fj05a08; ZFMP-9; zgc:64165
Intervalo del ensayo De 61 a 15 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 61 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P41246
Símbolo de gen MMP9
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo MMP-9
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min