missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Rabbit Leptin ELISA Kit

Código de producto. p-7219862
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17175829 5 x 96 pruebas cada uno
17195003 96 pruebas paquete de 96
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17175829

Marca: Invitrogen™ ER11RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Rabbit Leptin quantitates rabbit Leptin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rabbit Leptin.

La leptina es una hormona de proteína larga de 167 aminoácidos con importantes efectos en la regulación del peso corporal, el metabolismo y la función reproductiva. La leptina tiene un peso aproximado de 16 kDa y se encuentra codificada en el gen de la obesidad (ob). La leptina se expresa predominantemente mediante adipocitos, lo que se ajusta a la idea de que el peso corporal se percibe como la masa total de grasa del cuerpo. Las células secretan pequeñas cantidades de leptina en el epitelio del estómago y en la placenta. Los receptores de leptina se expresan en gran medida en áreas del hipotálamo importantes para regular el peso corporal, así como en linfocitos T y células endoteliales vasculares. Los efectos de la leptina sobre el peso corporal se tratan a través de los efectos sobre los centros hipotalámicos que controlan el comportamiento en la alimentación y el hambre, la temperatura corporal y el gasto energético. La leptina participa en la regulación de la ingesta de alimentos, el gasto energético y la adiposidad por medio de receptores de leptina hipotalámicos. La leptina favorece la hematopoyesis, la angiogénesis, la cicatrización de heridas, la inflamación y las respuestas inmunitarias, e influye en el desarrollo durante la pubertad y el crecimiento fetal. Varios estudios han investigado el papel de la leptina en la obesidad, la anorexia nerviosa, la resistencia a la insulina y la hipertensión. La leptina también tiene acciones termogénicas y regula las enzimas de la oxidación de ácidos grasos. La obesidad hereditaria grave en roedores y humanos puede ser provocada por defectos en la producción de leptina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso antígeno CD295; H-leptina; HuB219; LEP; LEPD; LEP-R; Leptina; leptina (homólogo de la obesidad murina); leptina (homólogo de la obesidad, ratón); precursor de la leptina; Método: traducción conceptual suministrada por el autor.; OB; obeso; proteína obesa; obeso, ratón, homólogo de; obesidad; factor de obesidad; proteína de la obesidad; OB-R; OBS; leptina truncada
Intervalo del ensayo de 0,2 a 50 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,2 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 100008747
Símbolo de gen Lep
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Leptina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.