Learn More
Invitrogen™ Rabbit IL-4 ELISA Kit
Descripción
Rabbit IL-4 quantitates rabbit IL-4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rabbit IL-4.
La interleucina-4 (IL-4) es una citoquina pleiotrópica, inmunomoduladora producida por los linfocitos T activados, y sirve como ligando para el receptor de la interleucina 4. La IL-4 ha demostrado tener una amplia gama de acciones. El receptor de interleucina 4 también se une a la IL13, lo que puede contribuir a muchas funciones superpuestas de esta citoquina y la IL13. STAT6, un transductor de señal y activador de transcripción, ha demostrado desempeñar un papel importante en la mediación de la señal reguladora inmune de IL-4. El gen IL-4, IL-3, IL-5, IL-13 y CSF2 forman un grupo de genes de citoquinas en el cromosoma 5q. En concreto, la IL-4 se encuentra cerca de la IL13 en el cromosoma. Además, se ha visto que los genes IL-4, IL13 e IL5 están coordinados por varios elementos reguladores de largo alcance sobre un rango de 120 kilobasa en el cromosoma. IL-4 delta 2 es una variante de empalme conocida de IL-4.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Factor de crecimiento de células B 1; Factor estimulante de células B 1; Factor estimulante de células B 1; Factor de diferenciación de células B IgG; Factor estimulante de células B 1; BCGF1; BCGF-1; Binetrakin; BSF1; BSF-1; citoquina; H-IL-4; Factor de inducción IGG1; IL2; IL4; Il-4; Il4e12; ILN; Interleucina; interleucina 4; interleucina 4 variante 2; Interleucina4; interleucina-4; precursor de interleucina-4; factor estimulante de linfocitos 1; MGC79402; M-IL-4; Pitrakinra |
| Intervalo del ensayo | De 13,7 a 10 000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 13,7 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9MZR8 |
| Símbolo de gen | Il4 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |