Learn More
Invitrogen™ Rabbit IL-4 ELISA Kit
Código de producto. 17125023
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17125023 96 pruebas paquete de 96
17105849 5 x 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 17125023
Marca: Invitrogen™ ER9RB
ELISA
Rabbit IL-4 quantitates rabbit IL-4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rabbit IL-4.
La interleucina-4 (IL-4) es una citoquina pleiotrópica, inmunomoduladora producida por los linfocitos T activados, y sirve como ligando para el receptor de la interleucina 4. La IL-4 ha demostrado tener una amplia gama de acciones. El receptor de interleucina 4 también se une a la IL13, lo que puede contribuir a muchas funciones superpuestas de esta citoquina y la IL13. STAT6, un transductor de señal y activador de transcripción, ha demostrado desempeñar un papel importante en la mediación de la señal reguladora inmune de IL-4. El gen IL-4, IL-3, IL-5, IL-13 y CSF2 forman un grupo de genes de citoquinas en el cromosoma 5q. En concreto, la IL-4 se encuentra cerca de la IL13 en el cromosoma. Además, se ha visto que los genes IL-4, IL13 e IL5 están coordinados por varios elementos reguladores de largo alcance sobre un rango de 120 kilobasa en el cromosoma. IL-4 delta 2 es una variante de empalme conocida de IL-4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Factor de crecimiento de células B 1; Factor estimulante de células B 1; Factor estimulante de células B 1; Factor de diferenciación de células B IgG; Factor estimulante de células B 1; BCGF1; BCGF-1; Binetrakin; BSF1; BSF-1; citoquina; H-IL-4; Factor de inducción IGG1; IL2; IL4; Il-4; Il4e12; ILN; Interleucina; interleucina 4; interleucina 4 variante 2; Interleucina4; interleucina-4; precursor de interleucina-4; factor estimulante de linfocitos 1; MGC79402; M-IL-4; Pitrakinra
Intervalo del ensayo De 13,7 a 10 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 13,7 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9MZR8
Símbolo de gen Il4
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo IL-4
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min