missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabbit IgG PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18125481
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
18125481 100 Tests 100 tests
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18125481

Marca: R&D Systems F0110

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 4 publications

IgG Polyclonal specifically detects IgG in Rabbit samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Conjugado R-PE
Dilución Flow Cytometry
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
Alias de gen Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Símbolos de los genes IGHG1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Rabbit IgG
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
ID de gen (Entrez) 3500
Especificidad de la prueba Rabbit IgG specific IgG was purified by rabbit IgG affinity chromatography.
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.