Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para C3a de conejo
Descripción
Rabbit C3a quantitates rabbit C3a in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rabbit C3a.
El componente C3 del complemento desempeña un papel esencial en la activación del sistema complementario. Su activación es necesaria para las vías clásica y alternativa de activación del complemento. Las personas con deficiencia de C3 son susceptibles de sufrir infecciones bacterianas.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Proteína estimulante de la acilación; producto de escisión de proteínas estimulante de la acilación; AHUS5; AI255234; ARMD9; ASP; C3; proteína 1 que contiene el dominio de la alfa-2-macroglobulina similar a PZP y C3; C3a; anafilatoxina C3a; C3adesArg; C3b; C3bc; C3-beta-c; C3r1; complemento C3; cadena alfa complemento C3; cadena beta complemento C3; cadena alfa complemento C3b'; fragmento de cadena alfa 1; complemento C3c'; fragmento de cadena alfa 2 complemento C3c'; fragmento complemento C3d; fragmento complemento C3dg; fragmento complemento C3f; fragmento complemento C3g; complemento componente 3; complemento componente C3a; complemento componente C3b; CPAMD1; proteína de unión de esperma secretora de epidídimo Li 62 p; HEL-S-62 p; HSE-MSF; Plp; prepro-C3 |
| Intervalo del ensayo | De 0,1 a 20 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,1 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P12247 |
| Símbolo de gen | C3 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |