Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para BLC/CXCL13 de conejo
Código de producto. p-7219868
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17135839
Marca: Invitrogen™ ER2RBX5
El BLC/CXCL13 de conejo cuantifica el BLC/CXCL13 de conejo en suero, plasma, sobrenadante.
El BLC/CXCL13 de conejo cuantifica el BLC/CXCL13 de conejo en suero, plasma, sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el BLC/CXCL13 de conejo natural y recombinante.
La CXCL13, también conocida como BCA-1 y Angie, es una pequeña quimiocina que se expresa intensamente en los órganos linfoides secundarios. Promueve preferentemente la migración de linfocitos B (B-1 y B-2) a los folículos del bazo, los ganglios linfáticos y las placas de Peyer. La producen los macrófagos, y en ratones los mayores productores constitutivos son los grandes macrófagos peritoneales, las células de Kupffer y los macrófagos pulmonares (CD11c+ y CD11c-). El ligando celular para CXCL13 es CXCR5 también conocido como BLR-1 (receptor de linfoma de Burkitt 1). El CXCR5 se expresa en células B, células Tfh y, en menor medida, en algunas poblaciones de células T de memoria. El CXCL13 desempeña una función importante en el desarrollo de la leucemia linfocítica crónica (LLC). El CXCL13 también es un biomarcador de plasma para la actividad central germinal y la generación de anticuerpos neutralizantes generales contra el VIH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 4631412M08Rik; ANGIE; ANGIE2; quimiocina 1 que atrae a las células B; quimioatrayente de linfocitos b; BCA1; BCA-1; quimioatrayente de células B; Quimiocina 1 que atrae a las células B; quimiocina que aloja a las células B (ligando para el receptor-1 de linfoma de Burkitt); BLC; BLR1L; quimioatrayente de linfocitos B; quimiocina de motivoC C; quimiocina de motivo C x C; quimiocina de motivo CC; quimiocina CCmotivo; chem; ligando de quimiocina (motivo C-X-C) 13; ligando de quimiocina 13 (motivo C-X-C) (quimioatrayente de células B); CXC; quimiocina CXC de BLC; quimiocina de motivo CXC; quimiocina de motivo CXC 13; quimiocina de motivo C-X-C 13; ligando de quimiocina de motivo C-X-C 13; CXCL; CXCL13; SCYB13; subfamilia de citoquinas B pequeñas inducibles (motivo Cys-X-Cys), miembro 13 (quimioatrayente de células B); subfamilia de citoquinas pequeñas inducibles B (Cys-X-Cys), miembro 13; citoquina pequeña inducible B13'
Intervalo del ensayo De 0,35 a 80 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,35 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 100144333
Símbolo de gen Cxcl13
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CXCL13
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min