Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para BLC/CXCL13 de conejo
Descripción
El BLC/CXCL13 de conejo cuantifica el BLC/CXCL13 de conejo en suero, plasma, sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el BLC/CXCL13 de conejo natural y recombinante.
La CXCL13, también conocida como BCA-1 y Angie, es una pequeña quimiocina que se expresa intensamente en los órganos linfoides secundarios. Promueve preferentemente la migración de linfocitos B (B-1 y B-2) a los folículos del bazo, los ganglios linfáticos y las placas de Peyer. La producen los macrófagos, y en ratones los mayores productores constitutivos son los grandes macrófagos peritoneales, las células de Kupffer y los macrófagos pulmonares (CD11c+ y CD11c-). El ligando celular para CXCL13 es CXCR5 también conocido como BLR-1 (receptor de linfoma de Burkitt 1). El CXCR5 se expresa en células B, células Tfh y, en menor medida, en algunas poblaciones de células T de memoria. El CXCL13 desempeña una función importante en el desarrollo de la leucemia linfocítica crónica (LLC). El CXCL13 también es un biomarcador de plasma para la actividad central germinal y la generación de anticuerpos neutralizantes generales contra el VIH.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 4631412M08Rik; ANGIE; ANGIE2; quimiocina 1 que atrae a las células B; quimioatrayente de linfocitos b; BCA1; BCA-1; quimioatrayente de células B; Quimiocina 1 que atrae a las células B; quimiocina que aloja a las células B (ligando para el receptor-1 de linfoma de Burkitt); BLC; BLR1L; quimioatrayente de linfocitos B; quimiocina de motivoC C; quimiocina de motivo C x C; quimiocina de motivo CC; quimiocina CCmotivo; chem; ligando de quimiocina (motivo C-X-C) 13; ligando de quimiocina 13 (motivo C-X-C) (quimioatrayente de células B); CXC; quimiocina CXC de BLC; quimiocina de motivo CXC; quimiocina de motivo CXC 13; quimiocina de motivo C-X-C 13; ligando de quimiocina de motivo C-X-C 13; CXCL; CXCL13; SCYB13; subfamilia de citoquinas B pequeñas inducibles (motivo Cys-X-Cys), miembro 13 (quimioatrayente de células B); subfamilia de citoquinas pequeñas inducibles B (Cys-X-Cys), miembro 13; citoquina pequeña inducible B13' |
| Intervalo del ensayo | De 0,35 a 80 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,35 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 100144333 |
| Símbolo de gen | Cxcl13 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |