missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zfr2, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant Zfr2.
Marca: Abnova PAB15834.50ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| Zfr2 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant Zfr2. | |
| In PBS (50% glycerol, 0.02% sodium azide) | |
| 2010013I23Rik/9130206N08Rik/AW045600/mKIAA1086 | |
| Rabbit | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Specific to recombinant protein GX0221. This antibody detects mZFR2 protein. | |
| Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Zfr2 | |
| Zfr2 | |
| Recombinant GST fusion protein corresponding to 71 amino acids of mouse Zfr2. | |
| RUO | |
| 103406 | |
| Mouse | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido