missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TRB@ Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Marca: Abnova PAB25082.100uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| TRB@ | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Western Blot (1:500-1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| TRB@ | |
| TRB@ | |
| A synthetic peptide corresponding to TRB@. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| TRB@ polyclonal antibody detects endogenous levels of TRB@ protein. | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Western Blot | |
| 1 mg/mL | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of TRB@. | |
| In PBS, pH 7.2 (0.05% sodium azide) | |
| TCRB/TRB | |
| Rabbit | |
| Affinity purification | |
| RUO | |
| 6957 | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido