missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TMEM237, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16122390
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16122390 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16122390

Marca: Abnova PAB17607.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of TMEM237.

Especificaciones

Antígeno TMEM237
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of TMEM237.
Dilución Western Blot (1:500-1:1000) ELISA (1:40000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.4 (150mM NaCl, 0.02% sodium azide, 50% glycerol)
génica TMEM237
Alias de gen DKFZp313L091/FLJ33282
Símbolos de los genes TMEM237
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to internal of human TMEM237.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 65062
Especificidad de la prueba This antibody detects endogenous levels of total ALS2CR4 protein.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.