Learn More
TBC1D30 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Código de producto. 16146420
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16146420 100 μL 100 microlitros
1 options
Codice prodotto. 16146420
Marca: Abnova PAB27509.100uL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant TBC1D30.
Sequence: NSSPVINHLLLGKKMKMTNRAAKNAVIHIPGHTGGKISPVPYEDLKTKLNSPWRTHIRVHKKNMPRTKSHPGCGDTVGLIDEQNEASKTNGLG
Specifica
Antígeno TBC1D30
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant TBC1D30.
Dilución Immunohistochemistry (1:50-1:200) Immunofluorescence (1-4 ug/mL) Western Blot (1:100-1:250) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.2, (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
génica TBC1D30
Alias de gen KIAA0984
Símbolos de los genes TBC1D30
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to amino acids of human TBC1D30.
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23329
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.