Learn More
TBC1D23 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant TBC1D23.
Marca:  Abnova PAB23230.100uL
Código de producto. 16185790
  • 619.00€ / 100 microlitros
Description
Description
Sequence: HLSTAFHLDSDLMLQNPSEFAQSVKSLLEAQKQSIESGSIAGGEHLCFMGSGREEEDMYMNMVLAHFLQKNKEYVSIASGGFMALQQHLADINVDGPENGY
Spécification
Spécification
TBC1D23
Polyclonal
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant TBC1D23.
In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
DKFZp667G062/FLJ11046/NS4ATP1
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
55773
Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IgG
Immunohistochemistry (PFA fixed)
Unconjugated
Immunohistochemistry (1:10-1:20) The optimal working dilution should be determined by the end user.
TBC1D23
TBC1D23
Recombinant protein corresponding to amino acids of human TBC1D23.
100 μL
Primary
Human
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only