Learn More
SOX9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of SOX9.
Marca:  Abnova PAB12736.100ug
Código de producto. 16080107
  • 388.00€ / 100 microgramos
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
The protein encoded by this gene recognizes the sequence CCTTGAG along with other members of the HMG-box class DNA-binding proteins. It acts during chondrocyte differentiation and, with steroidogenic factor 1, regulates transcription of the anti-Muellerian hormone (AMH) gene. Deficiencies lead to the skeletal malformation syndrome campomelic dysplasia, frequently with sex reversal. [provided by RefSeq
Specifikationer
Specifikationer
SOX9
Polyclonal
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of SOX9.
In TBS, pH 7.2 (BSA, 10% Proclin300)
CMD1/CMPD1/SRA1
Rabbit
100 μg
Primary
This antibody recognizes ∼56 KDa of human SOX9.
Store at 4°C. For long term storage store at -20°C or lower.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Western Blot (0.1-1 ug/mL) ELISA (0.01-0.1 ug/mL) Immunoprecipitation (2-5 ug/mL) Immunohistochemistry (2-5 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
SOX9
SOX9
A synthetic peptide corresponding to internal domain of human SOX9.
RUO
6662
Human, Mouse, Rat
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only