missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SLFN13 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant SLFN13.
Marca: Abnova PAB21529.100uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: YCRSGTSVLHMNSRQAFDFLKTKERQSKYNLINEGSPPSKIMKAVYQNISESNPAYEVFQTDTIEYGEILSFPESPSIEEspecificaciones
| SLFN13 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant SLFN13. | |
| In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide) | |
| DKFZp666J196/DKFZp686I026/FLJ31952/SLFN10 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| RUO | |
| 146857 | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG |
| Immunohistochemistry (PFA fixed) | |
| Unconjugated | |
| Immunohistochemistry (1:20-1:50) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| SLFN13 | |
| SLFN13 | |
| Recombinant protein corresponding to amino acids of human SLFN13. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido