missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC12A3, Rabbit, R-PE, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16243910
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16243910 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16243910 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB28764.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant Human, Rat SLC12A3.

Especificaciones

Antígeno SLC12A3
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado R-PE
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant Human, Rat SLC12A3.
Dilución Immunofluorescence Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación PBS, 50% glycerol and 0.09% sodium azide
Alias de gen FLJ96318/NCCT/TSC
Símbolos de los genes SLC12A3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to SLC12A3 N-terminus (amino acids 74-95).
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6559/54300
Especificidad de la prueba 1 ug/mL of PAB28764 was sufficient for detection of SLC12A3 ,∼160kDa, in 10ug of rat kidney tissue lysate by colorimetric immunoblot analysis using Goat anti-rabbit IgG:HRP as the secondary antibody.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.