missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SGK3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16092077
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16092077 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16092077 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB16431.50ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of SGK3.

This gene is a member of the Ser/Thr protein kinase family and encodes a phosphoprotein with a PX (phox homology) domain. The protein phosphorylates several target proteins and has a role in neutral amino acid transport and activation of potassium and chloride channels. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. [provided by RefSeq

Especificaciones

Antígeno SGK3
Aplicaciones Immunohistochemistry (PFA fixed)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of SGK3.
Dilución Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (5 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS (0.09% sodium azide)
génica SGK3
Alias de gen CISK/DKFZp781N0293/SGK2/SGKL
Símbolos de los genes SGK3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to human SGK3.
Método de purificación Immunoaffinity purification
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23678
Especificidad de la prueba N-terminal domain of human.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -80°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.