missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SATB2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16001777
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16001777 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16001777

Marca: Abnova PAB15777.50ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant Satb2.

Especificaciones

Antígeno SATB2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant Satb2.
Dilución Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS (50% glycerol, 0.02% sodium azide)
génica Satb2
Alias de gen mKIAA1034
Símbolos de los genes Satb2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant GST fusion protein corresponding to 288 amino acids of mouse Satb2.
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 212712
Especificidad de la prueba Specific to recombinant protein GX1622. This antibody detects mSATB2 protein. It also recognizes human SATB2 protein.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.