missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBO4 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ROBO4.
Marca: Abnova PAB12049.100uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| ROBO4 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ROBO4. | |
| In Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7.0-8.0 (0.09% sodium azide) | |
| FLJ20798/MGC133352/MGC133353/MRB | |
| Rabbit | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| This antibody recognizes the 85 KDa and 107 KDa isoforms of the ROBO4 human protein. | |
| Store at 4°C. Do not freeze. |
| Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Western Blot (1:500) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (5 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| ROBO4 | |
| ROBO4 | |
| A synthetic peptide corresponding to amino acids 200-300 of human ROBO4. | |
| RUO | |
| 54538 | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido