Learn More
PRKACA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™
Código de producto. 16142740
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
16142740 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16142740
Marca: Abnova PAB18208.100ug
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of PRKACA.
Especificaciones
Antígeno PRKACA
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of PRKACA.
Dilución Western Blot (1:500-1:1000) Immunohistochemistry (1:50-1:100) Immunofluorescence (1:500-1:1000) ELISA (1:20000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, 150mM NaCl, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide)
Alias de gen MGC102831/MGC48865/PKACA
Símbolos de los genes PRKACA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to residues surrounding T197 of human PRKACA.
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5566/5567
Especificidad de la prueba This antibody is specific to PRKACA.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only