missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rabbit anti-Pig IgM mu heavy chain,Polyclonal Secondary Antibody, Abnova™
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Rabbit anti-Pig IgM mu heavy chain |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Descripción | Rabbit anti-pig IgG recognizes pig IgM mu heavy chain. This secondary antibody was purified using delipidation and defibrination. |
| Dilución | The optimal working dilution should be determined by the end user. |
| Formulación | Lyophilized from 20mM potassium phosphate, 150mM NaCl, pH 7.2 (0.01% (w/v) sodium azide) |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Pig IgM mu heavy chain |
| Método de purificación | This product was prepared from monospecific antiserum by a delipidation and defibrination. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against pig IgM and pig serum. |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?