missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rabbit anti-Pig IgG whole molecule, Polyclonal, Secondary Antibody, Abnova™
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Rabbit anti-Pig IgG whole molecule |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Descripción | Rabbit anti-pig IgG recognizes pig IgG whole molecule. This secondary antibody was purified using delipidation and defibrination. |
| Dilución | The optimal working dilution should be determined by the end user. |
| Formulación | Lyophilized from 10mM sodium phosphate, 250mM NaCl, pH 7.4 (0.01% (w/v) sodium azide) |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Pig IgG whole molecule |
| Método de purificación | This product was prepared from monospecific antiserum by a delipidation and defibrination. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against pig IgG and pig serum. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2ML Rabbit Anti-Pig IgG (H&L) secondary antibody
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P404-Almacenar en un recipiente cerrado.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: sodium phosphate dibasic, potassium phosphate monobasic
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?