missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PCNXL2 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16134070
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16134070 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16134070

Marca: Abnova PAB21125.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant PCNXL2.

Sequence: SYRLHLMFDKGEVIQQKPSRKEEKPNKDKEA

Especificaciones

Antígeno PCNXL2
Aplicaciones Immunohistochemistry (PFA fixed)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant PCNXL2.
Dilución Immunohistochemistry (1:10-1:20) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.5 (40% glycerol, 0.02% sodium azide)
génica PCNXL2
Alias de gen FLJ11383/KIAA0435
Símbolos de los genes PCNXL2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to amino acids of human PCNXL2.
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80003
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.