missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PALM3, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16005897
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16005897 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16005897

Marca: Abnova PAB25715.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of PALM3.

Especificaciones

Antígeno PALM3
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of PALM3.
Dilución Western Blot (1 ug/mL) Immunocytochemistry (5 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS (0.02% sodium azide)
génica PALM3
Símbolos de los genes PALM3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to 19 amino acids at N-terminus of human PALM3.
Método de purificación Peptide affinity purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 342979
Especificidad de la prueba At least two isoforms of Paralemmin3 are known to exist; this antibody will only detect the longer isoform.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C for three months. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.