missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NUAK2, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16037347
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
400 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16037347 400 μL 400 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16037347

Marca: Abnova PAB2716.400uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of NUAK2.

Especificaciones

Antígeno NUAK2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of NUAK2.
Dilución Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS (0.09% sodium azide)
génica NUAK2
Alias de gen DKFZp434J037/DKFZp686F01113/FLJ90349/SNARK
Símbolos de los genes NUAK2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to N-terminus of human NUAK2.
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 81788
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.