missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NES, Rabbit, DyLight 549, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16031387
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16031387 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16031387

Marca: Abnova PAB14989.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant NES.

Nestin is an intermediate filament protein that was first identified with a monoclonal antibody by Hockfield and McKay (1985) [PubMed 4078630]. It is expressed predominantly in stem cells of the central nervous system in the neural tube. Upon terminal neural differentiation, nestin is downregulated and replaced by neurofilaments.[supplied by OMIM

Especificaciones

Antígeno NES
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 549
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant NES.
Dilución Western Blot (1:500-1:2000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In 50mM sodium borate
génica NES
Alias de gen FLJ21841/Nbla00170
Símbolos de los genes NES
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to amino acids 1464-1614 of human NES.
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10763
Especificidad de la prueba It does not cross-react with rodent protein. This is specific to human nestin. This antibody may be used in Western blot where a band is seen at ∼220-240 KDa. Another band may be seen ∼110-115 KDa.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.