missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NCR1, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16085447
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16085447 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16085447

Marca: Abnova PAB25220.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of NCR1.

Especificaciones

Antígeno NCR1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of NCR1.
Dilución Western Blot (1:500-1:1000) Immunohistochemistry (1:50-1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.2 (0.09% sodium azide)
génica NCR1
Alias de gen CD335/LY94/NK-p46/NKP46
Símbolos de los genes NCR1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to NCR1.
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9437
Especificidad de la prueba NCR1 polyclonal antibody detects endogenous levels of NCR1 protein.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.