Learn More
MYD88 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MYD88 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Descripción | Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of MYD88. |
| Dilución | Western Blot (1:500-1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user. |
| Formulación | In PBS (0.02% sodium azide) |
| génica | MYD88 |
| Alias de gen | MYD88D |
| Símbolos de los genes | MYD88 |
| Mostrar más |
For Research Use Only